Merck
903485
Sigma-Aldrich
11β-Hydroxy-4-androstene-3,17-dione-9,11,12,12-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19D4H22O3
Molekulatömeg:
306.43
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.24
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
O=C([C@@]1(C)C([2H])([2H])[C@@](O)([2H])[C@]2([2H])[C@@]3(C)CC4)CCC1C2CCC3=CC4=O
InChI
1S/C19H26O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-15,17,21H,3-8,10H2,1-2H3/t13?,14?,15-,17+,18-,19-/m0/s1/i10D2,15D,17D
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)