Merck
903477
Sigma-Aldrich
Androsterone-2,2,4,4-d4 3-glucronide sodium salt
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25D4H33O8Na
Molekulatömeg:
492.57
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.24
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+4
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]C1(C[C@@]2(C3CC[C@]4(C)C(CCC4C3CC[C@]2(C([2H])([2H])[C@@H]1O[C@@H]5O[C@@H]([C@H](C([C@H]5O)O)O)C([O-])=O)[H])=O)C)[2H].[Na+]
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)