Merck
757845
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) 2-mercaptoethyl ether acetic acid
average Mn 5,000 (n~110), cross-linking reagent amine reactive, cross-linking reagent thiol reactive
Szinonimák:
Polyethylene glycol, mercaptoPEG acid, mercaptopoly(ethylene glycol) carboxylic acid, mercaptopolyoxyethylene acetic acid, thio-PEG, thiol-PEG-acid, thiol-PEG-carboxylate
About This Item
Lineáris képlet:
HSC2H4O(C2H4O)nCH2CO2H
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Terméknév
Poly(ethylene glycol) 2-mercaptoethyl ether acetic acid, PEG average Mn 5,000 (n~110)
Forma
solid
Minőségi szint
molekulatömeg
PEG average Mn 5,000 (n~110)
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
átmeneti hőmérséklet
Tm 50-54 °C
Ω-end
thiol
α-end
carboxylic acid
polimer felépítés
shape: linear
functionality: heterobifunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
  • bioconjugation
  • drug delivery
  • PEG hydrogel
  • crosslinker
  • surface functionalization
Reported applications include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>604.4 °F
Lobbanási pont (C)
> 318 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.