Fontos dokumentumok
B8271
Bromoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥95%, powder
Szinonimák:
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-bromoacetate, N-Hydroxysuccinimide bromoacetate
Teszt
≥95%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
oldhatóság
acetone: 25 mg/mL
DMF: soluble
funkcionális csoport
NHS ester
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(N1OC(CBr)=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H6BrNO4/c7-3-6(11)12-8-4(9)1-2-5(8)10/h1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NKUZQMZWTZAPSN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)