Fontos dokumentumok
56485
N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt
≥98% (HPLC), for peptide synthesis
Szinonimák:
Hydroxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonicacid sodium salt, Sulfo-NHS
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
összetétel
carbon, 21.57-22.68 (anhydrous)
nitrogen, 6.28-6.61 (anhydrous)
reakcióalkalmasság
reaction type: Addition Reactions
szennyeződések
≤4% water
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
imide
sulfonic acid
SMILES string
[Na+].ON1C(=O)CC(C1=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H5NO6S.Na/c6-3-1-2(12(9,10)11)4(7)5(3)8;/h2,8H,1H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RPENMORRBUTCPR-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Collagen molecules play a critical role in tissue architecture and strength, and in cell-matrix interactions as insoluble ligands to regulate the diverse phenotypic activities of cells.