Merck
730300
Methacrylic acid N-hydroxysuccinimide ester
98%
Szinonimák:
N-(Methacryloxy)succinimide, N-(Methacryloyloxy)succinimide
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H9NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
183.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
mp
101-105 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C8H9NO4/c1-5(2)8(12)13-9-6(10)3-4-7(9)11/h1,3-4H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ACGJEMXWUYWELU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Methacrylic acid N-hydroxysuccinimide ester(NHS-MA) belongs to the class of reactive monomers known as N-hydroxysuccinimide (NHS) esters. It is commonly used for functionalizing biomolecules through amine-reactive coupling reactions infields such as bioconjugation, protein labeling, and peptide synthesis. It also serves as a crosslinking agent or linker molecule for the conjugation of drugs or targeting ligands to carrier materials.
Alkalmazás
Methacrylic acid N-hydroxysuccinimide ester can be used:
  • As a monomer to prepare degradable amphiphilic diblock copolymer microparticles via RAFT polymerization, for low pH-triggered drug delivery. NHS-MA can shield the drug molecule from degradation, enhance its solubility, and improve its pharmacokinetic properties.
  • For the surface functionalization of poly-ε-caprolactone (PCL) scaffolds used for tissue engineering. NHS groups are used to couple with chitosan of various molecular weights.
  • To prepare biocompatible polymer hydrogel for enzymatic biofuel cells. The hydrogel can serve as an enzyme-immobilizing matrix for enzymatic bioelectrodes.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Electrosprayed cysteine-functionalized degradable amphiphilic block copolymer microparticles for low pH-triggered drug delivery
Marie Finnegan, et al
Introduction to Polymer Chemistry, 10 (2019)
Water-soluble reactive copolymers based on cyclic N-vinylamides with succinimide side groups for bioconjugation with proteins
Peng H, et al.
Macromolecules, 48(13), 4256-4268 (2015)
Controlled polymerization of N-isopropylacrylamide with an activated methacrylic ester
Savariar EN and Thayumanavan S
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 42(24), 6340-6345 (2004)
Theato, P.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 46, 6677-6677 (2008)
A Modifiable, Spontaneously Formed Polymer Gel with Zwitterionic and N-Hydroxysuccinimide Moieties for an Enzymatic Biofuel Cell
Yixuan Huang, et al.
ACS applied polymer materials, 3, 631-639 (2021)