Merck
901244
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide-18O
≥90 atom % 18O, ≥98% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
CH3S18OCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
80.13
UNSPSC kód:
12191600
izotóptisztaság
≥90 atom % 18O
Teszt
≥98% (CP)
Forma
liquid
tömegeltolódás
M+2
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)