Fontos dokumentumok
593141
Sigma-Aldrich
Oxygen-18O2/Nitrogen(RG) Gas Mixture
ratio (1:4), 99 atom % 18O
About This Item
UNSPSC kód:
12142200
izotóptisztaság
99 atom % 18O
Forma
gas
összetétel
ratio (1:4)
Related Categories
Kiszerelés
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Flame over circleGas cylinder
Veszélyességi osztályok
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)