Fontos dokumentumok
900787
1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate
≥98%
Szinonimák:
1-Methyl-3-ethylimidazolium acetate, 3-Ethyl-1-methylimidazolium acetate, EMIM Ac
Teszt
≥98%
Forma
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤0.5% H2O
mp
>30 °C (product can occur as an undercooled melt)
sűrűség
1.101 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
CC([O-])=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C2H4O2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2(3)4/h4-6H,3H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XIYUIMLQTKODPS-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
327.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
164 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Part III. The first readily biodegradable ionic liquids
Cikkek
Szilárdtest Li akkumulátorok: Szilárd elektrolitok, ionvezetés, szerkezetek és elektrokémiai folyamatok áttekintése.
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.