Fontos dokumentumok
00768
1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
for electrochemistry, ≥99.0% (HPLC)
Szinonimák:
EMIMBF4
About This Item
Javasolt termékek
grade
for electrochemistry
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
Forma
liquid
szennyeződések
≤200 ppm water
törésmutató
n20/D 1.413 (lit.)
bp
>350 °C (lit.)
mp
15 °C (lit.)
sűrűség
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
bromide (Br-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.BF4/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)5/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CUNYTRQQXKCRTJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Ionic Liquids serve as non-aqueous electrolytes in electrochemical applications, valued for their conductivity and stability.