Merck
900693
Sigma-Aldrich
9-Mesityl-1,3,6,8-tetramethoxy-10-phenylacridin-10-ium tetrafluoroborate
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C32H32NO4BF4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
581.41
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
core: acridinium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
fotokatalizátor aktiválása
450 nm
SMILES string
CC1=CC(C)=CC(C)=C1C2=C(C(OC)=CC(OC)=C3)C3=[N+](C4=CC=CC=C4)C5=CC(OC)=CC(OC)=C52.FB(F)F.[F-]
Alkalmazás
Robust acridinium-based photocatalyst reported by Nicewicz and coworkers as an alternative to transition-metal-based photocatalysts with higher chemical stability and attenuated redox potential.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Nicewicz lab focuses on reactive cation radical species for selective reactions, advancing synthesis methodologies for various functional groups.