Merck
794260
Sigma-Aldrich
10-Phenyl-9(10H)-acridinone
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H13NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
271.31
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
solid
mp
274-279 °C
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
O=C1C2=C(C=CC=C2)N(C3=CC=CC=C3)C4=C1C=CC=C4
InChI
1S/C19H13NO/c21-19-15-10-4-6-12-17(15)20(14-8-2-1-3-9-14)18-13-7-5-11-16(18)19/h1-13H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GOKIEMZASYETFM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Substrate was reported in the synthesis of oxirane derivatives through a two-step synthesis involving a McMurray reaction with 2-Adamantanone.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Nicewicz lab focuses on reactive cation radical species for selective reactions, advancing synthesis methodologies for various functional groups.