Merck
900694
Sigma-Aldrich
10-(3,5-Dimethoxyphenyl)-9-mesityl-1,3,6,8-tetramethoxyacridin-10-ium tetrafluoroborate
≥93%
Szinonimák:
10-(3,5-dimethoxyphenyl)-1,3,6,8-tetramethoxy-9-(2,4,6-trimethylphenyl)-acridinium tetrafluoroborate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C34H36NO6BF4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
641.46
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥93%
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
core: acridinium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
242-247 °C
fotokatalizátor aktiválása
460 nm
SMILES string
O(P(OC[C@@H](COC(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])=O)OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(=O)O)[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O.N
InChI
1S/C43H81O13P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(45)55-35(34-54-57(51,52)56-43-41(49)39(47)38(46)40(48)42(43)50)33-53-36(44)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,35,38-43,46-50H,3-16,19-34H2,1-2H3,(H,51,52);1H3/b18-17-;/t35-,
Alkalmazás
Robust acridinium-based photocatalyst reported by Nicewicz and coworkers as an alternative to transition-metal-based photocatalysts with higher chemical stability and attenuated redox potential.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Nicewicz lab focuses on reactive cation radical species for selective reactions, advancing synthesis methodologies for various functional groups.