Merck
906115
Sigma-Aldrich
2,7-Dibromoacridone
Szinonimák:
2,7-Dibromoacridin-9(10H)-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H7Br2NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
353.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.22
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
InChI
1S/C13H7Br2NO/c14-7-1-3-11-9(5-7)13(17)10-6-8(15)2-4-12(10)16-11/h1-6H,(H,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALEGIHZSVGKVFN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,7-Dibromoacridone is used in the synthesis of series of acridinium photocatalysts.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Norihiro Mizoshita et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(48), 9235-9237 (2010-11-03)
Polycondensation of 9-mesityl-10-methylacridinium-bridged organosilane in the presence of a nonionic surfactant yielded a mesostructured organosilica solid with a functional framework that exhibited long-lived photoinduced charge separation.