Merck
909319
Sigma-Aldrich
2,7-Dibromo-10-methylacridone
≥95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H9Br2NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
367.04
UNSPSC kód:
12352101
Teszt
≥95%
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
287-291 °C
InChI
1S/C14H9Br2NO/c1-17-12-4-2-8(15)6-10(12)14(18)11-7-9(16)3-5-13(11)17/h2-7H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JVILQLLOKMSADY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,7-Dibromo-10-methylacridone is a versatile intermediate for the synthesis of acridinium-based photocatalysts.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)