Fontos dokumentumok
909181
2,7-Dimethyl-9-mesityl-10-methylacridinium tetrafluoroborate
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
SMILES string
[B-](F)(F)(F)F.[n+]1(c2c(c(c4c1ccc(c4)C)c3c(cc(cc3C)C)C)cc(cc2)C)C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UCBSHEKJRRAYNP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Related Content
Nicewicz lab focuses on reactive cation radical species for selective reactions, advancing synthesis methodologies for various functional groups.