Fontos dokumentumok
900692
2,4,6-Tris(4-methoxyphenyl)pyrylium tetrafluoroborate
Szinonimák:
2,4,6-Tri-p-anisylpyrylium (TAP) fluoroborate
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
346-351 °C
SMILES string
COC(C=C1)=CC=C1C2=[O+]C(C3=CC=C(OC)C=C3)=CC(C4=CC=C(OC)C=C4)=C2.FB(F)F.[F-]
InChI
1S/C26H23O4.BF3.FH/c1-27-22-10-4-18(5-11-22)21-16-25(19-6-12-23(28-2)13-7-19)30-26(17-21)20-8-14-24(29-3)15-9-20;2-1(3)4;/h4-17H,1-3H3;;1H/q+1;;/p-1
Related Categories
Alkalmazás
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Egyéb megjegyzések
Cyclization–endoperoxidation cascade reactions of dienes mediated by a pyrylium photoredox catalyst
Metal-Free Ring-Opening Metathesis Polymerization
Cationic Polymerization of Vinyl Ethers Controlled by Visible Light
Electron-Transfer-Induced Diels ± Alder Reactions of Indole and Exocyclic Dienes: Synthesis and Quantum-Chemical Studies
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Nicewicz lab focuses on reactive cation radical species for selective reactions, advancing synthesis methodologies for various functional groups.