Merck
909327
Sigma-Aldrich
2,7-Dimethoxy-9-mesityl-10-methylacridinium tetrafluoroborate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H26BF4NO2
Molekulatömeg:
459.28
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.22
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
SMILES string
[F-][B+3]([F-])([F-])[F-].O(C=1C=CC2=C(C1)C(=C3C=C(OC)C=CC3=[N+]2C)C4=C(C=C(C=C4C)C)C)C
InChI
InChI=1S/C25H26NO2.BF4/c1-15-11-16(2)24(17(3)12-15)25-20-13-18(27-5)7-9-22(20)26(4)23-10-8-19(28-6)14-21(23)25;2-1(3,4)5/h7-14H,1-6H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NEMWBWBWRDTDNA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Robust acridinium-based photocatalyst for use as an alternative to transition-metal-based photocatalysts with higher chemical stability and attenuated redox potential.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Nicewicz lab focuses on reactive cation radical species for selective reactions, advancing synthesis methodologies for various functional groups.