Merck
798460
Sigma-Aldrich
2,7-Dimethyl-10-phenylacridin-9(10H)-one
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H17NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
299.37
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
97%
Teszt
97%
Forma
powder
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CC1=CC=C(N(C2=CC=CC=C2)C(C=CC(C)=C3)=C3C4=O)C4=C1
InChI
1S/C21H17NO/c1-14-8-10-19-17(12-14)21(23)18-13-15(2)9-11-20(18)22(19)16-6-4-3-5-7-16/h3-13H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFGJBTQJOSUQPV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Building block was used as a key intermediate in the synthesis of acridinium catalyst developed by Nicewicz and coworkers, Aldrich 793876.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Nicewicz lab focuses on reactive cation radical species for selective reactions, advancing synthesis methodologies for various functional groups.