Merck
909254
Sigma-Aldrich
2,7-Difluoro-9-mesityl-10-methylacridinium tetrafluoroborate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H20BF6N
Molekulatömeg:
435.21
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.22
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Related Categories
Alkalmazás
Robust acridinium-based photocatalyst for use as an alternative to transition-metal-based photocatalysts with higher chemical stability and attenuated redox potential.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)