Fontos dokumentumok
359246
Trimethyloctadecylammonium bromide
98%
Szinonimák:
C18TAB, TMODAB, Octadecyltrimethylammonium bromide
Teszt
98%
mp
~250 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
C[N+](C)(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)C.[Br-]
InChI
1S/C21H46N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(2,3)4;/h5-21H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SZEMGTQCPRNXEG-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?