Merck
74398
Sigma-Aldrich
Nonylamine
≥99.5% (GC)
Szinonimák:
1-Aminononane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)8NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
143.27
Beilstein:
1733633
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (GC)
form
liquid
szennyeződések
≤0.5% water
törésmutató
n20/D 1.433 (lit.)
n20/D 1.433
bp
201 °C (lit.)
sűrűség
0.782 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCCCCCCCCN
InChI
1S/C9H21N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-10H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FJDUDHYHRVPMJZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Nonylamine is an alkylamine generally used to insert C9 chains to substrates. It is also used as intercalating material in the exfoliation of titanosilicates and γ-layered zirconium phosphate.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
165.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
74 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Inhibition of quorum sensing in gram-negative bacteria by alkylamine-modified cyclodextrins.
Morohoshi, Tomohiro et al.
Journal of Bioscience and Bioengineering, 116(2), 175-179 (2013)
Tetrahydrofuran-based amino acids as library scaffolds.
Edwards, Alison A et al.
Journal of Combinatorial Chemistry, 6(2), 230-238 (2004)
Exfoliated Titanosilicate Material UZAR-S1 Obtained from JDF-L1.
Rubio, C
European Journal of Inorganic Chemistry, 2010(1), 159-163 (2010)
Intercalation Processes of n-Alkyl Monoamines in γ-Zirconium Phosphate.
Alberti, Giulio et al.
Langmuir, 16(9), 4165-4170 (2000)
Detection of Hb-Papio B, a silent mutation of the baboon beta chain, by high performance liquid chromatography. Improved procedures for the separation of globin chains by HPLC.
J B Shelton et al.
Hemoglobin, 6(5), 451-464 (1982-01-01)