Merck
21612
Sigma-Aldrich
L-(−)-α-Amino-ε-caprolactam hydrochloride
≥97.0% (AT)
Szinonimák:
(S)-3-Amino-hexahydro-2-azepinone hydrochloride, L-Lysine lactam hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12N2O · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.63
Beilstein:
4820243
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥97.0% (AT)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (AT)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D −27±2°, c = 1% in H2O
optikai tisztaság
enantiomeric ratio: ≥99:1 (HPLC)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].N[C@H]1CCCCNC1=O
InChI
1S/C6H12N2O.ClH/c7-5-3-1-2-4-8-6(5)9;/h5H,1-4,7H2,(H,8,9);1H/t5-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LWXJCGXAYXXXRU-JEDNCBNOSA-N
Alkalmazás
L-(−)-α-Amino-ε-caprolactam hydrochloride can be used to introduce caprolactam moiety during the total synthesis of bengamides, which are bioactive compounds naturally found in marine sponges.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
A diversity-oriented synthetic approach to bengamides
Sarabia F and S'anchez-Ruiz A
Tetrahedron Letters, 46(7), 1131-1135 (2005)
Total synthesis of bengamide E
Liu W, et al.
Tetrahedron Letters, 43(8), 1373-1375 (2002)
Total synthesis of bengamide E and analogues by modification at C-2 and at terminal olefinic positions
Sarabia F and S'anchez-Ruiz A
The Journal of Organic Chemistry, 70(23), 9514-9520 (2005)