Merck
410489
Sigma-Aldrich
Boc-Ser-OMe
95%
Szinonimák:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine methyl ester, Boc-L-serine methyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
219.23
Beilstein:
3545389
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
95%
form
liquid
optikai aktivitás
[α]20/D −18°, c = 5 in methanol
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
törésmutató
n20/D 1.452 (lit.)
sűrűség
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO5/c1-9(2,3)15-8(13)10-6(5-11)7(12)14-4/h6,11H,5H2,1-4H3,(H,10,13)/t6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SANNKFASHWONFD-LURJTMIESA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Griet Van Zeebroeck et al.
Nature chemical biology, 5(1), 45-52 (2008-12-09)
Transporter-related nutrient sensors, called transceptors, mediate nutrient activation of signaling pathways through the plasma membrane. The mechanism of action of transporting and nontransporting transceptors is unknown. We have screened 319 amino acid analogs to identify compounds that act on Gap1