Fontos dokumentumok
01042
N-Acetyl-L-cysteine methyl ester
≥90% (HPLC)
Szinonimák:
N-acetyl-L-cysteine methyl ester
Teszt
≥90% (HPLC)
form
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]20/D −24.0±3°, c = 1% in methanol
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
szín
white to faint yellow
mp
77-81 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)[C@H](CS)NC(C)=O
InChI
1S/C6H11NO3S/c1-4(8)7-5(3-11)6(9)10-2/h5,11H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/t5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTKAQJWFVXPIFV-YFKPBYRVSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?