Teszt
98%
mp
257 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
ClCC1=CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H5ClN2O2/c6-2-3-1-4(9)8-5(10)7-3/h1H,2H2,(H2,7,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VCFXBAPEXBTNEA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- 5-bromo-6-(chloromethyl)uracil
- pteridine compounds, potential anticancer agents
- substituted uracil pyridinium compounds, potential inhibitors of thymidine phosphorylase
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)