Fontos dokumentumok
84840
Dibutyl sebacate
≥97.0% (GC)
Szinonimák:
Decanedioic acid dibutyl ester, Sebacic acid dibutyl ester
Teszt
≥97.0% (GC)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.441 (lit.)
n20/D 1.441
bp
178-179 °C/3 mmHg (lit.)
sűrűség
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C18H34O4/c1-3-5-15-21-17(19)13-11-9-7-8-10-12-14-18(20)22-16-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYGXAGIECVVIOZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
366.8 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
186 °C - open cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?