Merck
1009901
USP
Acetyltributyl citrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Tributyl 2-acetylcitrate, Acetyl tributyl citrate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CO2C[CO2(CH2)3CH3][CH2CO2(CH2)3CH3]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
402.48
Beilstein:
2303316
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőznyomás
0.26 psi ( 20 °C)
0.8 psi ( 55 °C)
leírás
API family: acetyltributyl citrate
API-család
acetyltributyl citrate
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.443 (lit.)
sűrűség
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CCCCOC(=O)CC(CC(=O)OCCCC)(OC(C)=O)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C20H34O8/c1-5-8-11-25-17(22)14-20(28-16(4)21,19(24)27-13-10-7-3)15-18(23)26-12-9-6-2/h5-15H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QZCLKYGREBVARF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Acetyltributyl citrate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Tributyl Citrate
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
422.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
217 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)