Fontos dokumentumok
245720
Diethyl adipate
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
Hexanedioic acid 1,6-diethyl ester, NSC 19160, NSC 3363
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.427 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
mp
−20-−19 °C (lit.)
sűrűség
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C10H18O4/c1-3-13-9(11)7-5-6-8-10(12)14-4-2/h3-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VIZORQUEIQEFRT-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?