Merck
D49504
Sigma-Aldrich
Dibutyl sebacate
technical grade
Szinonimák:
Decanedioic acid dibutyl ester, Sebacic acid dibutyl ester
Méret kiválasztása
250 ML
10 800,00 Ft
10 800,00 Ft
Listaár27 000,00 FtTakarítson meg 60%-ot
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
250 ML
10 800,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
[-(CH2)4CO2(CH2)3CH3]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
314.46
Beilstein:
1798308
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
10 800,00 Ft
Listaár27 000,00 FtTakarítson meg 60%-ot
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
technical grade
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.441 (lit.)
bp
178-179 °C/3 mmHg (lit.)
oldhatóság
hexane, toluene, ethanol and acetone: soluble
water and propylene glycol: insoluble
sűrűség
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C18H34O4/c1-3-5-15-21-17(19)13-11-9-7-8-10-12-14-18(20)22-16-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYGXAGIECVVIOZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Dibutyl sebacate(DBS) is a lipophilic dibutyl ester that can be used as a plasticizer with low solubility in water.[1][2]
Alkalmazás
DBS can be used as a plasticizer for the formation of ethylcellulose based coating membranes which can be potentially used in drug delivery systems.[3] It may also be used as a plasticizer during the fabrication of electronic artificial tongue sensors for analyzing the intensity of olive oils.[4]
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
366.8 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
186 °C - open cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
GC method for determining polyadipate plasticizers in foods: transesterification to dibutyl adipate, conversion to migrating polyadipate.
Biedermann M and Grob K
Chromatographia, 64(9-10), 543-552 (2006)
Sensory intensity assessment of olive oils using an electronic tongue.
Veloso ACA, et al.
Talanta, 146(3), 585-593 (2016)
Physico-mechanical analysis of free ethylcellulose films plasticized with incremental weight percents of dibutyl sebacate.
Kangarlou S and Haririan I
Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences, 3(3), 135-142 (2007)
I J Hardy et al.
International journal of pharmaceutics, 311(1-2), 26-32 (2006-01-25)
The compression and compaction properties of plasticised high molecular weight USP2208 HPMC were investigated with the aim of improving tablet formation in HPMC matrices. Experiments were conducted on binary polymer-plasticiser mixtures containing 17 wt.% plasticiser, and on a model hydrophilic
T Quinten et al.
Drug development and industrial pharmacy, 37(2), 149-159 (2010-07-10)
It was the aim of the present study to develop sustained-release matrix tablets by means of injection molding of ethylcellulose (EC) and polyethylene oxide (PEO) mixtures and to evaluate the influence of process temperature, matrix composition, and viscosity grade of