Fontos dokumentumok
PHR1216
Dibutyl sebacate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Decanedioic acid dibutyl ester, Sebacic acid dibutyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1187091
API-család
dibutyl sebacate
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.441 (lit.)
bp
178-179 °C/3 mmHg (lit.)
sűrűség
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C18H34O4/c1-3-5-15-21-17(19)13-11-9-7-8-10-12-14-18(20)22-16-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYGXAGIECVVIOZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
366.8 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
186 °C - open cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?