Merck
540005
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Propylene carbonate
98%
Szinonimák:
(S)-1,2-Propanediol cyclic carbonate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H6O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
optikai aktivitás
[α]20/D −2°, neat
optikai tisztaság
ee: 98% (GLC)
törésmutató
n20/D 1.422 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
sűrűség
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carbonate
SMILES string
C[C@H]1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RUOJZAUFBMNUDX-VKHMYHEASA-N
Jogi információk
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)