Fontos dokumentumok
763284
9-Azabicyclo[3.3.1]nonane N-oxyl
95%
Szinonimák:
9-Azabicyclo[3.3.1]nonane N-oxyl radical, ABNO
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
95%
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
65-70 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@@]12CCC[C@@](C)(CCC1)N2[O]
InChI
1S/C10H18NO/c1-9-5-3-7-10(2,11(9)12)8-4-6-9/h3-8H2,1-2H3/t9-,10+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GGWCZKZSILYISB-AOOOYVTPSA-N
Alkalmazás
Copper(I)/ABNO-Catalyzed Aerobic Alcohol Oxidation: Alleviating Steric and Electronic Constraints of Cu/TEMPO Catalyst Systems
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
he Stahl Lab focuses on the development of catalysts and catalytic reactions for selective oxidation of organic molecules, with particular emphasis on aerobic oxidation reactions.