Fontos dokumentumok
792063
Copper(I) iodide
anhydrous, 99.995% trace metals basis
Szinonimák:
Cuprous iodide
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőznyomás
10 mmHg ( 656 °C)
Teszt
99.995% trace metals basis
form
powder
szennyeződések
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
605 °C (lit.)
sűrűség
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
[Cu+].[I-]
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)