Fontos dokumentumok
379239
Trimethylaluminum solution
2.0 M in heptane
Szinonimák:
Aluminum trimethanide solution
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
2.0 M in heptane
sűrűség
0.693 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Al](C)C
InChI
1S/3CH3.Al/h3*1H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLTRXTDYQLMHGR-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-0.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-18 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?