Fontos dokumentumok
205540
Copper(I) iodide
98%
Szinonimák:
Cuprous iodide
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
10 mmHg ( 656 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: catalyst
core: copper
mp
605 °C (lit.)
sűrűség
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu+].[I-]
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3