Fontos dokumentumok
779539
L-Cystine
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥98.5%
Szinonimák:
(R,R)-3,3′-Dithiobis(2-aminopropionicacid)
About This Item
Javasolt termékek
grade
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Minőségi szint
Teszt
≥98.5%
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D -224 to -218°
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
szennyeződések
≤0.02% ammonium
≤0.2% ninhidrin positive substances (each)
≤10 ppm heavy metals
izzítási maradék
≤0.1%
veszteség
≤0.2% loss on drying
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤200 ppm
sulfate (SO42-): ≤300 ppm
kation nyomok
As: ≤1 ppm
Fe: ≤10 ppm
Pb: ≤5 ppm
alkalmasság
clear, colorless for appearance of solution
SMILES string
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?