Fontos dokumentumok
1.02837
Millipore
L-Cystine
for biochemistry
Szinonimák:
L-Cystine, Cys
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12N2O4S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
240.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
EC index szám:
200-296-3
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
form
solid
mp
261-262 °C (decomposition)
oldhatóság
insoluble 0.19 g/L
sűrűség
1.677 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
300 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (bromatometric, calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white to almost white, fine-crystalline powder
Appearance of solution (0.2 mol/l, hydrochloric acid 1 mol/l): clear and colorless
Spec. rotation (α 20/D, 50 g/l, hydrochloric acid 1 mol/l, calc. on dried substance): -220.0 to - 225.0
Chloride (Cl): ≤ 0.02 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.05 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Co (Cobalt): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Foreign amino acids: ≤ 0.3 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.3 %
Loss on drying (105 °C; 3 h): ≤ 0.3 %
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1