Fontos dokumentumok
742430
Benzyl azide solution
~0.5 M in dichloromethane, ≥95.0% (HPLC)
Szinonimák:
α-Azidotoluene solution, (Azidomethyl)benzene solution
Teszt
≥95.0% (HPLC)
form
solution
koncentráció
~0.5 M in dichloromethane
szennyeződések
≤2.0% water
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[N-]=[N+]=NCc1ccccc1
InChI
1S/C7H7N3/c8-10-9-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UDLLFLQFQMACJB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Synthesis of Estrone Heterodimers and Evaluation of Their In Vitro Antiproliferative Activity.: This research investigates the synthesis of estrone heterodimers using benzyl azide as a key reagent, demonstrating significant antiproliferative activity, thus highlighting its potential in pharmaceutical intermediate synthesis (Bózsity N et al., 2024).
- Fluoride Abstraction Induced by Tris(pentafluoroethyl)difluorophosphorane: A Convenient Way to Synthesize Cationic N-Heterocyclic Carbene- and Cyclic (Alkyl)(amino)carbene-Ligated Copper Alkyne and Arene Complexes.: This paper describes a method for synthesizing copper alkyne and arene complexes using benzyl azide, emphasizing its role in innovative click chemistry applications (Riethmann M et al., 2024).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?