Merck
773239
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylene dimethacrylate
>99.0%, contains ≤1,000 ppm MeHQ as inhibitor
Szinonimák:
(1,4-phenylene) ester, 1,4-Phenylene bismethacrylate, 2-Methyl-2-propenoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H14O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
246.26
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
>99.0%
Forma
solid
tartalmaz
≤1,000 ppm MeHQ as inhibitor
mp
89-91 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)Oc1ccc(OC(=O)C(C)=C)cc1
InChI
1S/C14H14O4/c1-9(2)13(15)17-11-5-7-12(8-6-11)18-14(16)10(3)4/h5-8H,1,3H2,2,4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MDMKOESKPAVFJF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
This dimethacrylate is useful as a somewhat rigid crosslinker. The small spacer size can create a high density of crosslinking.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)