Fontos dokumentumok
414565
Divinylbenzene
technical grade, 80%
Szinonimák:
Diethenylbenzene
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.5 (vs air)
gőznyomás
0.9 mmHg ( 30 °C)
Teszt
80%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
878 °F
tartalmaz
1000 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
robbanási határérték
0.7 %, 75 °F
6.5 %, 130 °F
törésmutató
n20/D 1.561 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
sűrűség
0.914 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=Cc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H10/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3-8H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
147.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
64 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?