Fontos dokumentumok
156329
Bisphenol A dimethacrylate
>98%
Szinonimák:
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane dimethacrylate, 2,2-Bis(4-methacryloxyphenyl)propane, 2,2-Bis(4-methacryloyloxyphenyl)propane, 4,4′-Isopropylidenediphenol dimethacrylate, BPADMA
Teszt
>98%
Forma
solid
mp
72-74 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)Oc1ccc(cc1)C(C)(C)c2ccc(OC(=O)C(C)=C)cc2
InChI
1S/C23H24O4/c1-15(2)21(24)26-19-11-7-17(8-12-19)23(5,6)18-9-13-20(14-10-18)27-22(25)16(3)4/h7-14H,1,3H2,2,4-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QUZSUMLPWDHKCJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- A template in the synthesis of molecularly imprinted polymers (MIPs). The use of BPA-DMA allows for the formation of specific cavities in the polymer matrix that match the shape and functional groups of BPA, enhancing the selectivity and affinity of the resulting polymer for its target analyte.
- A co-monomer in the synthesis of photopolymerized monoliths for capillary electrochromatography.
- A key component in the production of bisphenol A-glycidyl methacrylate (Bis-GMA), which is widely used in dental restorative materials due to its mechanical properties and potential for additional functionalities like antibacterial activity.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?