Merck
08503
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Cys(Trt)-OH
≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
Nα-Fmoc-S-trityl-D-cysteine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C37H31NO4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
585.71
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
szín
white
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](CSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C37H31NO4S/c39-35(40)34(38-36(41)42-24-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33)25-43-37(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,38,41)(H,39,40)/t34-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KLBPUVPNPAJWHZ-UUWRZZSWSA-N
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)