Merck
47312
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Thr(tBu)-OH
≥98.0% (TLC)
Szinonimák:
Fmoc-O-tert-butyl-D-threonine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H27NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
397.46
Beilstein:
8796152
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (TLC)
optikai aktivitás
[α]20/D −15±1.5°, c = 1% in ethyl acetate
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
~130 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H](OC(C)(C)C)[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H27NO5/c1-14(29-23(2,3)4)20(21(25)26)24-22(27)28-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19-20H,13H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,26)/t14-,20+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZOLWEQBVPVDPR-VBKZILBWSA-N
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)