Fontos dokumentumok
8.52005
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp(OtBu)-OH
Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-Asp(OtBu)-OH, N-α-Fmoc-L-aspartic acid β-t.-butyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H25NO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
411.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
EC index szám:
276-251-7
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥98% (TLC)
≥98.0% (acidimetric)
≥99.0% (HPLC)
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
mp
143-150 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C23H25NO6/c1-23(2,3)30-20(25)12-19(21(26)27)24-22(28)29-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,26,27)/p-1/t19-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FODJWPHPWBKDON-IBGZPJMESA-M
Általános leírás
High purity Fmoc-protected amino acid for research and process production of peptides, with very low levels of dipeptide, free-amino acids and acetic acid impurities.
Standard building block for introduction of aspartic acid amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Alkalmazás
  • Silybin liver research: Silybin A and B, as part of the silymarin complex, are extensively studied for their hepatoprotective properties. They play a crucial role in liver health by mitigating oxidative stress and enhancing regenerative processes in hepatic tissue (Cai et al., 2024).
  • Silybin pharmacological research: The pharmacological effects of silybin, particularly its roles in inhibiting inflammation and modulating drug metabolizing enzymes, make it a valuable compound in therapeutic research, particularly for its benefits in hepatology and oncology (Hammad et al., 2024).
Kapcsolódás
Replaces: 04-12-1013
Analízis megjegyzés
Colour (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Colour index (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.8 % (a/a)
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Asp (OtBu)-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Asp(OtBu)-Asp(OtBu)-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Asp-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Assay free amino acid (GC): ≤ 0.2 %
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.02 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Purer Fmocs Means Purer Peptides