Merck
772046
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-His(Trt)-OH
97% (HPLC)
Szinonimák:
Fmoc-N(im)-trityl-D-histidine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C40H33N3O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
619.71
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Minőségi szint
Teszt
97% (HPLC)
Forma
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]22/D -85.0°, c = 1% in chloroform
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
141-146 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](Cc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)NC(=O)OCC5c6ccccc6-c7ccccc57
InChI
1S/C40H33N3O4/c44-38(45)37(42-39(46)47-26-36-34-22-12-10-20-32(34)33-21-11-13-23-35(33)36)24-31-25-43(27-41-31)40(28-14-4-1-5-15-28,29-16-6-2-7-17-29)30-18-8-3-9-19-30/h1-23,25,27,36-37H,24,26H2,(H,42,46)(H,44,45)/t37-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XXMYDXUIZKNHDT-DIPNUNPCSA-N
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Seon-Yeong Kwak et al.
Amino acids, 46(12), 2777-2785 (2014-09-15)
Caffeic acid (CA) is one of the antioxidants found in plants, which protects vascular cells against vascular injuries from oxidative stress. In our previous study, caffeoyl-prolyl-histidine amide (CA-L-Pro-L-His-NH2; CA-PH; a CA derivative) was synthesized, which exhibited a strong antioxidant activity