Merck
47319
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Tyr(tBu)-OH
≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
Fmoc-O-tert-butyl-D-tyrosine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H29NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
459.53
Beilstein:
6691868
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)Oc1ccc(C[C@@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C28H29NO5/c1-28(2,3)34-19-14-12-18(13-15-19)16-25(26(30)31)29-27(32)33-17-24-22-10-6-4-8-20(22)21-9-5-7-11-23(21)24/h4-15,24-25H,16-17H2,1-3H3,(H,29,32)(H,30,31)/t25-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JAUKCFULLJFBFN-RUZDIDTESA-N
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kazuma Ogawa et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 66(6), 651-659 (2018-06-05)
Radiolabeled cyclic peptides containing the (Arg-Gly-Asp) RGD sequence for use in positron emission tomography (PET) imaging, single-photon emission computed tomography (SPECT) imaging, and targeted radionuclide therapy of cancer have been reported. In this study, RGD was used as a model
Fayçal Touti et al.
Nature chemical biology, 15(4), 410-418 (2019-03-20)
The use of competitive inhibitors to disrupt protein-protein interactions (PPIs) holds great promise for the treatment of disease. However, the discovery of high-affinity inhibitors can be a challenge. Here we report a platform for improving the affinity of peptide-based PPI
Andreas Pech et al.
Nucleic acids research, 45(7), 3997-4005 (2017-02-06)
Biological evolution resulted in a homochiral world in which nucleic acids consist exclusively of d-nucleotides and proteins made by ribosomal translation of l-amino acids. From the perspective of synthetic biology, however, particularly anabolic enzymes that could build the mirror-image counterparts