Fontos dokumentumok
110299
Butyl vinyl ether
contains 0.01% potassium hydroxide as stabilizer, 98%
Szinonimák:
(Butyloxy)ethylene, Vinyl butyl ether
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
42 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
öngyulladási hőmérséklet
437 °F
tartalmaz
0.01% potassium hydroxide as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.400 (lit.)
bp
94 °C (lit.)
mp
−92 °C (lit.)
sűrűség
0.774 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCOC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-3-5-6-7-4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UZKWTJUDCOPSNM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- In the synthesis of statistical copolymers through metallocene-mediated cationic polymerization. These statistical copolymers find applications in various fields which include adhesives, surface coatings, lubricants, greases, elastomers, melting compounds, fibers, and films.
- In the synthesis of poly(vinyl ether) plastics for specific applications in the optical industry. poly(vinyl ether) plastics can be utilized in the production of high-quality optical lenses for various applications, such as eyeglasses, camera lenses, and telescopes.
- In the synthesis of poly (butyl vinyl ether) adhesives for direct ink writing (DIW) 3D printing. The BVE-based adhesives exhibit viscoelastic properties, rheological properties, and printability which are advantageous for the additive build-up of extruded layers in DIW.
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
10.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-12 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)