Merck
409952
Sigma-Aldrich
1,4-Cyclohexanedimethanol vinyl ether, mixture of cis and trans
85%, technical grade
Szinonimák:
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane monovinyl ether, 4-(Hydroxymethyl)cyclohexylmethyl vinyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
H2C=CHOCH2C6H10CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
technical grade
Teszt
85%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.482 (lit.)
bp
262 °C (lit.)
mp
12 °C (lit.)
sűrűség
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCC1CCC(CC1)COC=C
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-12-8-10-5-3-9(7-11)4-6-10/h2,9-11H,1,3-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
INRGAWUQFOBNKL-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)