Merck
114278
Sigma-Aldrich
(2-Chloroethoxy)benzene
98%
Szinonimák:
β-Chlorophenetole, 2-Chloroethyl phenyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5OCH2CH2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.61
Beilstein:
971048
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.534 (lit.)
bp
97-98 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
phenoxy
SMILES string
ClCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VQUYNUJARXBNPK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
(2-Chloroethoxy)benzene is used in the coupling reaction of benzaldehyde, cinnamyltrimethylsilane and anisole in the synthesis of pseudo-symmetrical tamoxifen derivatives.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
101 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Isamu Shiina et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(9), 2421-2424 (2007-03-10)
Three new pseudo-symmetrical tamoxifen derivatives, RID-B (15), C (16), and D (17), were synthesized via the novel three-component coupling reaction, and the structure-activity relationships of the pseudo-symmetrical tamoxifen derivatives were examined. It was discovered that 15 strongly inhibits the viability